Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
150 ml, 73,0 mm, 60,4 mm
Codice catalogo HEIZ41-0150
Nome del fornitore:   Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Codice catalogo HEIZ41-0150
Nome del fornitore:  Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
150 ml, 73,0 mm, 60,4 mm
Price
2.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Ø est:
    73,0 mm
  • Capacità:
    150 ml
  • Altezza:
    60,4 mm