Solfanilammide
Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo PROOICRS0421
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Solfanilammide
Codice catalogo PROOICRS0421
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS: 63-74-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Aminobenzenesulphonamide
- Numero CAS:63-74-1
- Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
- Numero MDL:MFCD00007939
- Molecular Weight:172.21 g/mol
- IndexMerck:13,09010
- Punto di ebollizione:401 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:163…167 °C
- Densità:1,46 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-563-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg