Orders LinkContactUsLinkComponent
Urea
Urea
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo AMBI9902
Marketsource
Nome del fornitore:   Ambion
Urea
Codice catalogo AMBI9902
Nome del fornitore:  Ambion
Marketsource
Numero CAS:  57-13-6
Urea
Urea
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  57-13-6
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Numero CAS:57-13-6
  • Formula:NH₂CONH₂
  • Numero MDL:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • IndexMerck:13,09935
  • Punto di ebollizione:197 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:132,7 °C
  • Densità:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg