Urea
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo AMBI9900
Marketsource
Nome del fornitore: Ambion
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- Numero CAS:57-13-6
- Formula:NH₂CONH₂
- Numero MDL:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06 g/mol
- IndexMerck:13,09935
- Punto di ebollizione:197 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:132,7 °C
- Densità:1,34 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 g