Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 25X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 1 KIT
Codice catalogo AMBI9868
Marketsource
Nome del fornitore: Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Codice catalogo AMBI9868
Nome del fornitore: Ambion
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:TAE buffer solution 25X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)