Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 4 L
Codice catalogo AMBI9865
Marketsource
Nome del fornitore: Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Codice catalogo AMBI9865
Nome del fornitore: Ambion
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:4 L
- Descrizione:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)