Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo AMBI9863
Marketsource
Nome del fornitore: Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Codice catalogo AMBI9863
Nome del fornitore: Ambion
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..