Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate), bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo AMBI9770
Marketsource
Nome del fornitore: Ambion
Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Codice catalogo AMBI9770
Nome del fornitore: Ambion
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Descrizione:SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)