Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate), 4 L
Codice catalogo AMBI9765
Marketsource
Nome del fornitore: Ambion
Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Codice catalogo AMBI9765
Nome del fornitore: Ambion
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:4 L
- Descrizione:SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)