Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate), 1 KIT
Codice catalogo AMBI9762
Marketsource
Nome del fornitore: Ambion
Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Codice catalogo AMBI9762
Nome del fornitore: Ambion
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)