Orders LinkContactUsLinkComponent
Cesio cloruro
Cesio cloruro
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo AMBI9164
Marketsource
Nome del fornitore:   Ambion
Cesio cloruro
Codice catalogo AMBI9164
Nome del fornitore:  Ambion
Marketsource
Numero CAS:  7647-17-8
Cesio cloruro
Glass bottle for solids, 1 kg
Numero CAS:  7647-17-8
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Cesium Chloride
  • Numero CAS:7647-17-8
  • Formula:CsCl
  • Numero MDL:MFCD00010955
  • Molecular Weight:168.36 g/mol
  • IndexMerck:13,02021
  • Punto di ebollizione:1303 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:646 °C
  • Densità:3,7808 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-600-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 kg
Specifiche