Crogioli
30 ml, 40×40 mm, 0,5 mm
BOCH8104
: BOCHEM
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
: Lids need to be ordered separately.
- Ø×A:40×40 mm
- Capacità:30 ml
- Seq:07
- Spessore:0,5 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals