Digital refractometers, PR-α series
Rifrattometro digitale, PR-101α, 0,0 - 45,0 °Brix, 0,1 °Brix
Codice catalogo 635-0150
Nome del fornitore: Atago
Vai a
Product Details & Documents
Modern, attractive refractometers for sugar applications.
- Different colours to identify the models
- Simple two-button operation
- Calibration with water
External light interference (ELI) to take accurate measurements in daylight or near a window.
Informazioni per l'ordine: PR-301α is supplied with a calibration standard (7 ml) and round sheets.
Specifiche
- Modello:PR-101α
- Range di misura:0,0 - 45,0 °Brix
- Risoluzione:0,1 °Brix
- Descrizione:Rifrattometro digitale
- Cat. No.:635-0150
- Elettrico:9 V 006p dry battery
- Peso:300 g
- Range di compensazione della temperatura:5/10...40 °C
- L×P×A:170×90×40 mm