Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 5000 g, Set di pesi a filo, con guanti, senza certificato
Codice catalogo SARBYCS011-651-00
Nome del fornitore:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Codice catalogo SARBYCS011-651-00
Nome del fornitore:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 5000 g, Set di pesi a filo, con guanti, senza certificato
Price
SFr. 18’470.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Delivery information: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Specifiche
  • Peso set:
    0,001 − 5000 g
  • Seq:
    05
  • Tipo:
    Set di pesi a filo, con guanti, senza certificato