Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 1000 g, Set di pesi a filo, con guanti e certificato DKD
Codice catalogo SARBYCS011-611-02
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Codice catalogo SARBYCS011-611-02
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Vai a
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Informazioni per l'ordine: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Specifiche
- Peso set:0,001 − 1000 g
- Seq:12
- Tipo:Set di pesi a filo, con guanti e certificato DKD