Conical cork stoppers
30,0 mm, 90,0 mm, 95,0 mm
Codice catalogo BRAMKS30-95-90
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:90,0 mm
- Ø superiore:95,0 mm
- Altezza:30,0 mm
- Seq:15
- Cat. No.:BRAMKS30-95-90