Conical cork stoppers
30,0 mm, 75,0 mm, 80,0 mm
Codice catalogo BRAMKS30-80-75
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:75,0 mm
- Ø superiore:80,0 mm
- Altezza:30,0 mm
- Seq:14