Conical cork stoppers
30,0 mm, 65,0 mm, 70,0 mm
Codice catalogo BRAMKS30-70-65
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:65,0 mm
- Ø superiore:70,0 mm
- Altezza:30,0 mm
- Seq:12