Conical cork stoppers
30,0 mm, 50,0 mm, 55,0 mm
Codice catalogo BRAMKS30-55-50
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:50,0 mm
- Ø superiore:55,0 mm
- Altezza:30,0 mm
- Seq:09