Conical cork stoppers
27,0 mm, 43,0 mm, 48,0 mm
Codice catalogo BRAMKS27-48-43
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:43,0 mm
- Ø superiore:48,0 mm
- Altezza:27,0 mm
- Seq:08