Microscopio verticale, 18
Upright microscope, 1820, Binoculare
Codice catalogo 630-0689
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Microscopi a campo chiaro progettati per l'uso in ambito didattico.
- Efficient LED energy saving lamp
Bestellinformationen: Fornito con coperchio antipolvere e batterie ricaricabili per 50 ore di uso continuo.
Dokumente
1801 SP_1307_EN 1802 SP_1307_EN 1820 SP_1307_EN
Technisches Datenblatt
EDUCATION_LINE_18_28_PM_CA_1505_EN
Produktliteratur
Specifiche
- Modello:1820
- Descrizione:Upright microscope
- Seq:04
- Tipo:Binoculare
- Testa:Microscopes-Head-21391896|Microscopes-Head-21391906
- Cat. No.:630-0689
- Condensatore:Condensatore Abbe 1,25 NA regolabile con diaframma a iride e portafiltro
- Illuminazione:LED
- Revolver portaobiettivi:4 posizioni
- Messa a fuoco:Comando macro e micro
- Obiettivi:Acromatico 4×, 10×, 40× (retraibile)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Widefield eyepiece
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Oculare Huygens
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Oculare
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Widefield eyepiece
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..