Microscopio verticale, 18
Upright microscope, 1802, Monoculare
Codice catalogo 630-0688
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Microscopi a campo chiaro progettati per l'uso in ambito didattico.
- Efficient LED energy saving lamp
: Fornito con coperchio antipolvere e batterie ricaricabili per 50 ore di uso continuo.
Specifiche
- Modello:1802
- Descrizione:Upright microscope
- Seq:02
- Tipo:Monoculare
- Testa:Microscopes-Head-21391896|Microscopes-Head-21391906
- Cat. No.:630-0688
- Condensatore:N.A. 1,25 incorporato, diaframma a iride con portafiltro
- Illuminazione:LED
- Revolver portaobiettivi:4 posizioni
- Messa a fuoco:Comando macro e micro
- Obiettivi:Acromatico 4×, 10×, 40× (retraibile)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Widefield eyepiece
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Oculare Huygens
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Oculare
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Widefield eyepiece