Microscopio verticale, 18
Upright microscope, 1801, Monoculare
Catalog # 630-0687
Supplier: MOTIC
Jump to:
Product Details & Documents
Microscopi a campo chiaro progettati per l'uso in ambito didattico.
- Efficient LED energy saving lamp
Ordering information: Fornito con coperchio antipolvere e batterie ricaricabili per 50 ore di uso continuo.
Documents
EDUCATION_LINE_18_28_PM_CA_1505_EN
Product Literature
Specifications
- Modello:1801
- Descrizione:Upright microscope
- Seq:01
- Tipo:Monoculare
- Testa:Microscopes-Head-21391896|Microscopes-Head-21391906
- Cat. No.:630-0687
- Condensatore:Speciale condensatore incorporato 0,65 NA con diaframma a iride e portafiltro
- Illuminazione:LED
- Revolver portaobiettivi:4 posizioni
- Messa a fuoco:Comando macro e micro
- Obiettivi:Acromatico 4×, 10×, 40× (retraibile)
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneIngrandimentoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneIngrandimentoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneIngrandimentoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneIngrandimentoAvailabilityPrice