Tubi in PTFE
16,0 mm, 1,00 mm, 18,0 mm
Codice catalogo 228-1535
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
PTFE, bianco, traslucido.
- Eccellente resistenza chimica
- Ottima termostabilità , sterilizzabili in autoclave
- Esenti da sostanze estraibili, fisiologicamente sicuri, biocompatibili
Questi tubi flessibili si contraddistinguono per la superficie antiadesiva. Dispongono di un ottimo coefficiente di attrito radente e di ottime proprietà dielettriche.
Resistenza termica: da −200 a +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Tubo est.Ø:18,0 mm
- Ø int.tubo:16,0 mm
- Spessore parete:1,00 mm