Sessole
2500 ml, 365 mm
Catalog # 231-0236
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox. Sessole per la raccolta e la misurazione di polveri, paste o granulati.
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
- Progettato per una manipolazione aggressiva
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Capacità:2500 ml
- Lunghezza:365 mm