Contacellule, Bürker
Camera di conta, linea chiara, con pinzette, Bürker, 0,10 mm
Vetro contacellule per indagini delle sospensioni cellulari, dotati di due set di griglie. Incisi, con due superfici smerigliate e lucidate sulla nervatura centrale. Nervatura centrale tra due nervature rialzate, anch'esse smerigliate e lucidate.
Designed for investigations of cell suspensions.
Conform to DIN 12847 and the German Calibration Ordinance
: A norma DIN 12847 e all'ordinamento pesi e misure tedesco
: fornito in scatola di plastica trasparente.
- Profondità della camera:0,10 mm
- Descrizione:Camera di conta, linea chiara, con pinzette, Bürker
- Seq:04