Contacellule, Bürker
Contacellule, linea scura, Bürker, 0,10 mm
Codice catalogo 631-0920
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetro contacellule per indagini delle sospensioni cellulari, dotati di due set di griglie. Incisi, con due superfici smerigliate e lucidate sulla nervatura centrale. Nervatura centrale tra due nervature rialzate, anch'esse smerigliate e lucidate.
Designed for investigations of cell suspensions.
Conform to DIN 12847 and the German Calibration Ordinance
Certifications: A norma DIN 12847 e all'ordinamento pesi e misure tedesco
Informazioni per l'ordine: fornito in scatola di plastica trasparente.
Documents
Specifiche
- Profondità della camera:0,10 mm
- Descrizione:Contacellule, linea scura, Bürker
- Seq:06