Microfiltri a immersione
4, 6 mm, 100 mm, 10 mm
Codice catalogo SCOT258571402
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Microfiltro a immersione autoclavabile per filtrazione inversa ie. estrazione del filtrato chiaro (non del filtrante). Lunghezza del filtro: 100 mm.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.
Specifiche
- Porosità:4
- Ø esterno tubo:6 mm
- Diametro del filtro:10 mm
- Lunghezza tubo:100 mm