Microfiltri a immersione
2, 6 mm, 100 mm, 10 mm
N° de catalogue SCOT258571205
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à
Product Details & Documents
Microfiltro a immersione autoclavabile per filtrazione inversa ie. estrazione del filtrato chiaro (non del filtrante). Lunghezza del filtro: 100 mm.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.
Spécifications
- Porosità:2
- Ø esterno tubo:6 mm
- Diametro del filtro:10 mm
- Lunghezza tubo:100 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.