Stopcocks, single-way, DURAN®
10 mm, 29,2 NS
Codice catalogo SCOT286407803
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Stopcocks, single-way, DURAN®
Codice catalogo SCOT286407803
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass or PTFE keys.
- Replaceable NS keys
- Screw thread retaining device
Straight bore.
Specifiche
- Ø foro:10 mm
- Seq:04
- Rubinetto:29,2 NS