Lampadine alogene
Lampadina di ricambio, 6 V, 30 W
Catalog # 630-1255
Supplier: MOTIC
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Lampadina di ricambio
- Seq:601
- Potenza:30 W
- Voltaggio:6 V