Piastre DeepWell e tappetini
96-well plate, PP, U-bottom, round well shape, 0,5 ml
Catalog # 391-0158
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
In PP o PS, non sterili. Per un'ampia gamma di applicazioni, come screening HTS, colture di cellule e tessuti, diluizioni in serie, trasferimento di reagenti e per la conservazione dei campioni fino a −80 °C (PP) o −20 °C (PS). Le piastre Deep Well, prodotte in formato standard ANSI/SLAS 1 e 4, sono impilabili per facilitare la conservazione.
- PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
- Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
- Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
- Alphanumeric coding and cut-away corner simplify sample identification and orientation
- Can be used with multi channel pipettes and automatic liquid handling systems from all leading manufacturers
- Free from DNA, DNase and RNase (except low profile plate which is not tested)
Documents
Brand Deep-well Plates Brand Life Science Catalogue
Product Literature
BRND701340_TDS_EN
Datasheet
Technical Note BRAND PCR sealing options
Application Notes
Specifications
- Descrizione:96-well plate, PP, U-bottom, round well shape, 0,5 ml
- Seq:01
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 391-0093Tappetino di copertura per piastre da 0,3 ml a 384 pozzetti, in siliconeLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 704.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 391-5713Tappetino di copertura per piastre da 0,5 ml a 96 pozzetti, in PPLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 434.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 391-5706Tappetino di copertura per piastre da 1,1 ml a 96 pozzetti, in PE modificatoLog in for availability1 * 24 ST - SFr. 102.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 738-1002Tappetino di copertura, TPE, per piastre da 96 pozzetti da 1,2 ml, profilo bassoLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 334.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 391-5707Tappetini di copertura per piastre da 2,2 ml a 96 pozzetti, in EVALog in for availability1 * 24 ST - SFr. 99.80



