Reference electrodes
Elettrodo di riferimento, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Ag/AgCl, B 1181 HD, −5...+50 °C, Vetro, Pasta, Ceramica, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285111701
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:B 1181 HD
- Descrizione:Elettrodo di riferimento, manutenzione ridotta, sistema di riferimento Ag/AgCl
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:Pasta
- Temperatura:−5...+50 °C