Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell factory, Corning® CellSTACK®
Cell factory, Corning® CellSTACK®
2 camere, 250 - 380 ml, 1272 cm²
Codice catalogo 734-1014
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Corning
Cell factory, Corning® CellSTACK®
Codice catalogo 734-1014
Nome del fornitore:  Corning
   Produzione a basso impatto
Cell factory, Corning® CellSTACK®
Cell factory, Corning® CellSTACK®
2 camere, 250 - 380 ml, 1272 cm²
Price
SFr. 1’320.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
In PS, sterili. Le camere di coltura Corning® CellSTACK® sono disponibili in cinque formati e con tre trattamenti delle superfici.
  • Due porte di riempimento di diametro 26 mm per un accesso diretto al fondo della camera, per una maggiore versatilità in operazioni di riempimento sterile e svuotamento per scolamento, pipettaggio o tramite tubazioni in un sistema completamente chiuso
  • Tappi filettati standard da 33 mm con membrana non bagnabile con pori da 0,2 μm sigillata direttamente sul tappo per consentire lo scambio gassoso e ridurre al minimo il rischio di contaminazione
  • Sono disponibili tappi filettati opzionali da 33 mm con tubo C-Flex® certificato USP di classe VI totalmente sigillato per il trasferimento diretto in condizioni di sterilità di terreni e cellule tramite pompaggio o alimentazione per gravità
  • La struttura in polistirene offre eccellente trasparenza ottica e resistenza meccanica
Superficie con trattamento TC: Il polistirene non trattato offre una superficie idrofobica non caricata a basso legame con le proteine di adesione cellulare. L'adesione e la crescita cellulare risultano quindi limitate e irregolari. Il polistirene trattato per coltura di tessuti (TC) offre una superficie idrofilica a carica negativa con legame regolare delle proteine di adesione cellulare e costituisce quindi una buona superficie per l'adesione e la crescita cellulare.
Superficie Corning® CellBIND®: La superficie Corning® CellBIND® migliora l'adesione cellulare in condizioni difficili, ad esempio con terreni con contenuto ridotto di siero o privi di siero, per una resa cellulare maggiore.
Un'adesione cellulare uniforme, più uniforme e migliorata comporta una crescita e una resa cellulare maggiore
Adatta più velocemente le cellule alle condizioni di contenuto ridotto di siero o di assenza di siero
Riduce il distacco cellulare prematuro da colture confluenti
Elimina la necessità di rivestimenti biologici poco stabili, noiosi e laboriosi
Non richiede la refrigerazione o operazioni speciali di manipolazione ed è stabile a temperatura ambiente
Superficie a bassa adesione cellulare: La superficie a bassa adesione cellulare è una superficie in idrogel a legame covalente idrofilica e a carica naturale. Riduce al minimo l'adesione cellulare, l'assorbimento proteico e l'attivazione degli enzimi. La superficie non è citotossica, è biologicamente inerte e non si deteriora.
Mantiene le cellule in stato di sospensione e ne impedisce l'adesione
Evita il differenziamento mediato da adesione delle cellule staminali
Evita la divisione delle cellule ancoraggio-dipendenti
Riduce il legame al substrato di proteine di siero e di adesione
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
The Corning® CellBIND® surface enhances cell attachment under difficult conditions, such as reduced-serum or serum-free medium, resulting in higher cell yields.
Accessories information: È disponibile un'ampia scelta di tappi di riempimento opzionali per il trasferimento diretto asettico di terreni e cellule tramite pompaggio o alimentazione per gravità. Sono disponibili diversi dispositivi di attacco ai tappi di riempimento con o senza tubo C-Flex® certificato USP di classe VI totalmente sigillato. Tappi di riempimento opzionali completi di filtro con membrane idrofobiche per consentire lo scambio gassoso e una ventilazione asettica maggiore durante il trasferimento dei liquidi. Sono disponibili anche altri tappi di ricambio sterili con o senza sfiato da 33 mm. Dispositivi per impilaggio riutilizzabili da montare tra le camere CellSTACK® per mantenerle in orizzontale e ottimizzare lo spazio dell'incubatore, garantendo uno spazio adeguato per lo scambio gassoso.
Tutti i tappi sono filettati e da 33 mm.
Specifiche
  • Volume di lavoro raccomandato:
    250 - 380 ml
  • Seq:
    10
  • Superficie di crescita:
    1272 cm²
  • Tipo:
    2 camere
  • Cat. No.:
    734-1014
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Universal cap, polyethylene, 33 mm, with vented overcap, double-bagged, sterile
    Universal cap, polyethylene, 33 mm, with vented overcap, double-bagged, sterile
    CORN3732
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 59.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Solid cap, polyethylene, 33 mm, sterile
    Solid cap, polyethylene, 33 mm, sterile
    734-4167
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 30.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap, polyethylene, 33 mm, 0,2 µm membrane, sterile
    Vent cap, polyethylene, 33 mm, 0,2 µm membrane, sterile
    734-4166
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 64.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fill cap with male MPC; Int. Ø: 9,525 mm
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 9,525 mm
    734-4068
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 339.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    734-4066
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 398.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fill cap with female MPC coupling; Int. Ø: 9,525 mm
    Fill cap with female MPC coupling; Int. Ø: 9,525 mm
    734-4063
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 417.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fill cap with female MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    Fill cap with female MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    734-4062
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 398.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Two vented over caps and one solid over cap
    Two vented over caps and one solid over cap
    734-1208
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 795.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    734-1209
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 429.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap with tubing and 37 mm hydrophobic glass laminate 1,0 μm vent filter; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    Vent cap with tubing and 37 mm hydrophobic glass laminate 1,0 μm vent filter; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    734-1205
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 655.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Corning CellSTACK stacking device, ABS, nonsterile
    Corning CellSTACK stacking device, ABS, nonsterile
    734-4064
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 314.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fill cap with tubing and barbed fittings; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 457,2 mm
    Fill cap with tubing and barbed fittings; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 457,2 mm
    734-1110
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 440.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fill cap with tubing, FLL; Int. Ø: 3,175 mm; Tubing length: 457,2 mm
    Fill cap with tubing, FLL; Int. Ø: 3,175 mm; Tubing length: 457,2 mm
    734-1109
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 379.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 µm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 69,85 mm
    Vent cap with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 µm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 69,85 mm
    734-1108
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 699.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • CellSTACK manifold - 4 Luer and 2 MPC connections
    CellSTACK manifold - 4 Luer and 2 MPC connections
    CORN11931
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 743.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Barbed cap with AseptiQuik® G series; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    Barbed cap with AseptiQuik® G series; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    CORN11759
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 1’620.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • CellSTACK 2 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CellSTACK 2 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CORN11760
    Log in per disponibilità
    1 * 8 ST - SFr. 3’180.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • CellSTACK 10 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CellSTACK 10 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CORN11762
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 2’570.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • CellSTACK screw cap vent accessory with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 μm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 76,2 mm
    CellSTACK screw cap vent accessory with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 μm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 76,2 mm
    734-3409
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 694.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Barbed cap with female MPC; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    Barbed cap with female MPC; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    CORN11758
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 881.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • CellSTACK 5 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CellSTACK 5 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    CORN11761
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 2’120.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • CellSTACK screw cap fill accessory with tubing; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 381 mm
    CellSTACK screw cap fill accessory with tubing; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 381 mm
    734-3410
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 455.00