pH electrodes, single, ScienceLine
Elettrodo pH, membrana sferica, vetro H, A 1180, 0 - 14, 0...+80 °C, Vetro, 12×120 mm, Plug head
Codice catalogo SCOI1057997
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Single electrodes with plug head and Silamid® reference system.
- Membrane shape: Sphere
- Shaft material: glass, 12 mm Ø
- Zero point: pH = 7,0 ± 0,3
Documents
Specifiche
- Connettore:Plug head
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:A 1180
- Descrizione:Elettrodo pH, membrana sferica, vetro H
- Materiale:Vetro
- Temperatura:0...+80 °C
- pH:0 - 14