Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
500 ml, 45 mm, 80×70×138 mm
Codice catalogo SEMA0062
Nome del fornitore: SEMADENI
Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
Codice catalogo SEMA0062
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Capacità:500 ml
- L×P×A:80×70×138 mm
- Ø interno collo:45 mm