Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
100 ml, 34,5 mm, 48×42×90 mm
Codice catalogo SEMA0060
Nome del fornitore: SEMADENI
Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
Codice catalogo SEMA0060
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Capacità:100 ml
- L×P×A:48×42×90 mm
- Ø interno collo:34,5 mm