Special pH electrodes
Elettrodo speciale per pH, Giunzione singola, ricaricabile, 0 - 14, 0...+100 °C, Vetro, Refillable, Single junction, 8×250 mm, S7, Tall form laboratory flasks, micro volumes
Codice catalogo CONSSP29X
Nome del fornitore: CONSORT
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Connettore:S7
- Ø×L:8×250 mm
- Per:Tall form laboratory flasks, micro volumes
- Tipo:Giunzione singola, ricaricabile
- Descrizione:Elettrodo speciale per pH
- Materiale:Vetro
- Seq:04
- Diafr.:Single junction
- Elettrolita:Refillable
- Temperatura:0...+100 °C
- pH:0 - 14