Hydrometers
Hydrometer for potassium hydroxide (KOH), 0 - 50 %, 1 %, 280 mm
Codice catalogo AMARH860660
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer for potassium hydroxide (KOH)
- Lunghezza:280 mm
- Seq:002
- Divisione:1 %
- Range di misura:0 - 50 %