Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
10 ml, 14/23 NS, 68 mm
Codice catalogo 201-8467
Nome del fornitore: SciLabware
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
Codice catalogo 201-8467
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.
Certifications: ISO 1773, ISO 4797.
Documents
Specifiche
- Cono femmina:14/23 NS
- Capacità:10 ml
- Altezza:68 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..