Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints | Avantor
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
100 ml, 29/32 NS, 114 mm
Codice catalogo 201-8475
Nome del fornitore:   SciLabware
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
Codice catalogo 201-8475
Nome del fornitore:  SciLabware
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
100 ml, 29/32 NS, 114 mm
Price
SFr. 154.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.
Zertifizierung: ISO 1773, ISO 4797.
Dokumente
Specifiche
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Capacità:
    100 ml
  • Altezza:
    114 mm
  • Seq:
    16
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..