Push-in caps for tubes
LDPE, Caps, Ø×H; 7×7,5 mm, naturale
Codice catalogo SEMA1443
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
Caps with rim for sealing test tubes, flasks and bottles.
Specifiche
- Colore:naturale
- Descrizione:Caps, Ø×H; 7×7,5 mm
- Materiale:LDPE
- Seq:06