Orders LinkContactUsLinkComponent
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
L 6880, a punta perforante, 0 - 14, –5...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, 3 in ceramica, 12/8×70/50 mm, Testa a spina*, Alimenti, prodotti lattiero-caseari
Codice catalogo 662-2179
Nome del fornitore:   SI Analytics
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
Codice catalogo 662-2179
Nome del fornitore:  SI Analytics
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
L 6880, a punta perforante, 0 - 14, –5...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, 3 in ceramica, 12/8×70/50 mm, Testa a spina*, Alimenti, prodotti lattiero-caseari
Price
SFr. 554.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Elettrodi combinati per applicazioni gravose, adatti a tutte le applicazioni in laboratorio e sul campo.
  • Massima accuratezza di misurazione e omogeneità, con una vita utile ottimale del sensore
  • Massima adattabilità per tutte le applicazioni, anche ad alte temperature
  • Per misurazioni in recipienti profondi lunghi fino a 600 mm, in provette MMR con diametro di 3 mm e palloni a fondo sferico con cono standard NS 14,5
* Senza cavo (disponibile separatamente).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
 : con numero di serie e certificato di qualità. Elettrodi con testa a spina forniti senza cavo (da ordinare separatamente).
Specifiche
  • Connettore:
    Testa a spina*
  • Ø×L:
    12/8×70/50 mm
  • Per:
    Alimenti, prodotti lattiero-caseari
  • Tipo:
    L 6880, a punta perforante
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    26
  • Diafr.:
    3 in ceramica
  • Elettrolita:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatura:
    –5...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Connettore BNC
    Connettore BNC
    662-6193
    1 m
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 98.70 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Connettore-R
    Connettore-R
    662-6117
    1 m
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 121.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo, 1 m, con spina S7/DIN
    Cavo, 1 m, con spina S7/DIN
    662-1425
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 78.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Connettore DIN
    Connettore DIN
    662-0102
    1 m
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 98.70 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo 3 m, con presa S7/DIN plug
    Cavo 3 m, con presa S7/DIN plug
    662-1326
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 117.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo, 1 m, con spina S7/BNC
    Cavo, 1 m, con spina S7/BNC
    662-1327
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 84.10 SFr.