Okadaic acid
25 µG
Codice catalogo LATOL8505-25
Nome del fornitore: LATOXAN
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
- Numero CAS:78111-17-8
- Formula:C₄₄H₆₈O₁₃
- Numero MDL:MFCD00083455
- Molecular Weight:805.02 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 µG