Gramine
Glass bottle for solids, 500 mg
Codice catalogo LATOL6088-500
Nome del fornitore: LATOXAN
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-(1H-Indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine, 3-(Dimethylaminomethyl)-Indole
- Numero CAS:87-52-5
- Formula:C₁₁H₁₄N₂
- Numero MDL:MFCD00005629
- Molecular Weight:174.25 g/mol
- EINECS:201-749-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 mg