Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Luciferin
D(-)-Luciferin
Bottiglia di vetro, 50 mg
Codice catalogo 10100-1
Nome del fornitore:   Biotium
D(-)-Luciferin
Codice catalogo 10100-1
Nome del fornitore:  Biotium
Numero CAS:  2591-17-5
D(-)-Luciferin
Bottiglia di vetro, 50 mg
Numero CAS:  2591-17-5
Price
SFr. 467.00
Log in per disponibilità
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
  • Numero CAS:2591-17-5
  • Formula:C₁₁H₈N₂O₃S₂
  • Numero MDL:MFCD00042929
  • Molecular Weight:280.3228 g/mol
  • EINECS:219-981-3
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    50 mg
Specifiche