Colchicina
Glass bottle for solids, 200 mg
Codice catalogo LATOL6051-200
Nome del fornitore: LATOXAN
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
- Numero CAS:64-86-8
- Formula:C₂₂H₂₅NO₆
- Numero MDL:MFCD00078484
- Molecular Weight:399.44 g/mol
- IndexMerck:12,02536
- Punto di fusione:154…156 °C
- Densità:1,32 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-598-5
- UN:1544
- ADR:6.1,I
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:200 mg