Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeina
Caffeina
Bottiglia di vetro, 50 g
Codice catalogo LATOL9080-50
Irritante
Nome del fornitore:   LATOXAN
Caffeina
Codice catalogo LATOL9080-50
Nome del fornitore:  LATOXAN
Numero CAS:  58-08-2
Caffeina
Caffeina
Bottiglia di vetro, 50 g
Numero CAS:  58-08-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 50 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • Numero CAS:58-08-2
  • Formula:C₈H₁₀N₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00005758
  • Molecular Weight:194.19 g/mol
  • IndexMerck:13,01636
  • Punto di fusione:235…239 °C
  • Densità:1,23 g/cm³ (19 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-362-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    50 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.