Caffeina
Bottiglia di vetro, 10 g
LATOL9080-10
: LATOXAN
: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- :58-08-2
- :C₈H₁₀N₄O₂
- :MFCD00005758
- :194.19 g/mol
- :13,01636
- :235…239 °C
- :1,23 g/cm³ (19 °C)
- :Ambiente
- :200-362-1
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:10 g