4-Aminopyridine
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo LATOL9071-5
Nome del fornitore: LATOXAN
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
- Numero CAS:504-24-5
- Formula:C₅H₆N₂
- Numero MDL:MFCD00006439
- Molecular Weight:94.12 g/mol
- IndexMerck:13,03964
- Punto di ebollizione:273 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:157…160 °C
- Densità:1,25 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:156 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:207-987-9
- UN:2671
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



